missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSC22D3, Mouse, Clone: 2B2, Abnova™

Código de producto. 16154211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16154211 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16154211

Marca: Abnova H00001831M02.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant TSC22D3.

The protein encoded by this gene shares significant sequence identity with the murine TSC-22 and Drosophila shs, both of which are leucine zipper proteins, that function as transcriptional regulators. The expression of this gene is stimulated by glucocorticoids and interleukin 10, and it appears to play a key role in the anti-inflammatory and immunosuppressive effects of this steroid and chemokine. Transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq

Sequence: MDLVKNHLMYAVREEVEILKEQIRELVEKNSQLERENTLLKTLASPEQLEKFQSCLSLEEPAPESPQVPEAPGGSAV

Especificaciones

Antígeno TSC22D3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2B2
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant TSC22D3.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica TSC22D3
N.º de referencia del gen BC018148
Alias de gen DIP/DKFZp313A1123/DSIPI/GILZ/TSC-22R/hDIP
Símbolos de los genes TSC22D3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TSC22D3 (AAH18148, 1 a.a. ∼ 77 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1831
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.