missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPM5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 11561372
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11561372 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11561372

Marca: Invitrogen OST00075W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Glycerol (1:1) may be added for additional stability. Reconstitute in 100 uL of sterile water. Centrifuge to remove any insoluble material.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPM5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica trpm5
Alias de gen Novel protein similar to vertebrate transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 5
Símbolos de los genes TRPM5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide from zebrafish TRPM5, conjugated to an immunogenic carrier protein
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 557722
Especies diana Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.