Learn More
transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 3, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16186975
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
16186975 50 μL 50 microlitros
1 options
Código de producto. 16186975
Marca: Abnova H00007222A01.50uL
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant TRPC3.
Sequence: TARFLAFLQATKAQQYVDSYVQESDLSEVTLPPEIQYFTYARDKWLPSDPQ
Specifications
Antígeno transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant TRPC3.
Formulación 50% glycerol
génica TRPC3
N.º de referencia del gen NM_003305
Alias de gen TRP3
Símbolos de los genes TRPC3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TRPC3 (NP_003296, 485 a.a. ∼ 535 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7222
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Serum