missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRA-1-60 Monoclonal Antibody (TRA-1-60)

Código de producto. 12897742
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
12897742 20 μL 20 microlitros
12817752 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12897742 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA1023X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRA-1-60 Monoclonal Antibody for Flow, ICC/IF, Western Blot

TRA-1-60 is a cell surface antigen, expressed along with SSEA-3, SSEA-4 and TRA-1-81 in human embryonic stem cells, embryonal carcinoma cells and induced pluripotent stem cells (iPS). These surface markers are lost during the differentiation process. In contrast, SSEA-1 is absent in undifferentiated human stem cells but is present on the cell surface after retinoic acid mediated differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRA-1-60
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon TRA-1-60
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Alias de gen TRA160; tra60
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonal carcinoma cell line 2102Ep.
Método de purificación Affinity chromatography - MBP
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.