missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TPX2, microtubule-associated, homolog (Xenopus laevis), Mouse, Clone: 5E11, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant TPX2.
Marca: Abnova H00022974-M03A.200uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: AEGLSGSLVQEPFQLATEKRAKERQELEKRMAEVEAQKAQQLEEARLQEEEQKKEELARLRRELVHKANPIRKYQGLEIKSSDQPLTVPVSPKFSTRFHCEspecificaciones
| TPX2, microtubule-associated, homolog (Xenopus laevis) | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| ascites with no preservative | |
| NM_012112 | |
| TPX2 | |
| TPX2 (NP_036244, 648 a.a. ∼ 747 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| Yes | |
| 22974 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Ascites |
| ELISA, Western Blot | |
| 5E11 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant TPX2. | |
| TPX2 | |
| C20orf1/C20orf2/DIL-2/DIL2/FLS353/GD:C20orf1/HCA519/HCTP4/REPP86/p100 | |
| Mouse | |
| 200 μL | |
| Cell Cycle | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgM κ |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?