Learn More
anti-TNFRSF14, Clone: 1E4., Abnova™
Código de producto. 16035045
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16035045 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16035045
Marca: Abnova H00008764M23.100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno TNFRSF14
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1E4
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant TNFRSF14.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica TNFRSF14
N.º de referencia del gen BC002794.1
Alias de gen ATAR/HVEA/HVEM/LIGHTR/TR2
Símbolos de los genes TNFRSF14
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TNFRSF14 (AAH02794.1, 38 a.a. ∼ 200 a.a) partial recombinant protein.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8764
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only