missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TLX Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15312681
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15312681 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15312681

Marca: Invitrogen™ PA534003

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TLX Polyclonal Antibody for IHC (P)

Nuclear receptor TLX, a NR2 hepatocyte NF4-like receptor, has been shown to affect anterior brain differentiation, retinal development, and vision. It has been suggested that TLX targets genes for RAR beta2 and Pax2 during retinal development. Homozygous TLX mutant mice are viable at birth but exhibit reduced forebrain development and are more aggressive than wild-type mice. Mice with deleted TLX locus exhibit cerebral hypoplasia, blindness, and extreme aggression (fierce (frc) phenotype). TLX expression has been documented in mouse brain and eye. ESTs have been isolated from normal human brain libraries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLX
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica NR2E1
N.º de referencia del gen Q9Y466
Alias de gen fc30e03; fc39f12; fierce; frc; HTll; Mtl1; Mtll; NR2D1; nr2e1; Nuclear receptor subfamily 2 group E member 1; nuclear receptor subfamily 2, group E, member 1; nuclear receptor TLX; Protein tailless homolog; tailes-related receptor; tailless; tailless homolog; TLL; Tlx; wu:fc30e03; wu:fc39f12; XTLL; zgc:100991
Símbolos de los genes NR2E1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 15 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human NR2E1.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100072159, 100155153, 100328698, 475017, 528156, 7101
Especies diana Human, Canine, Rabbit, Monkey, Bovine, Pig, Horse, Bat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.