Learn More
DiscoverX Anti-TIM3 Antibody [344801]
Código de producto. 17302629
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
17302629 25 μg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 17302629
Marca: DiscoverX 921313
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Anti-TIM3 Antibody [344801] is an antibody acting as an agonist for TIM-3 dimerization. Provided as 25μg of antibody in 50μL buffer.
TIM-3 (T cell immunoglobulin and mucin domain-3) is an immunosuppressive protein that enhances tolerance and inhibits anti-tumor immunity. Provided as 25μg of antibody in 50μL buffer.
Especificaciones
Cantidad 25 μg
Tipo de producto Control Ligands