missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIA-1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 13443917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13443917 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13443917

Marca: Invitrogen PA529685

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA5-29685 targets TIA1 in IF and WB applications and shows reactivity with Human samples. The PA5-29685 immunogen is recombit fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 165 of Human TIA1. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial. For short-term storage (1-2 weeks), product can be stored at 4°C. For long-term storage, aliquot and store product at -20° C or below, avioiding multiple freeze-thaw cycles.

The product encoded by this gene is a member of a RNA-binding protein family and possesses nucleolytic activity against cytotoxic lymphocyte (CTL) target cells. It has been suggested that this protein may be involved in the induction of apoptosis as it preferentially recognizes poly(A) homopolymers and induces DNA fragmentation in CTL targets. The major granule-associated species is a 15-kDa protein that is thought to be derived from the carboxyl terminus of the 40-kDa product by proteolytic processing. Alternative splicing resulting in different isoforms of this gene product has been described in the literature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIA-1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica TIA1
N.º de referencia del gen P31483
Alias de gen TIA-1, T-cell-restricted intracellular antigen-1, nucleolysin TIA-1 isoform p40, p40-TIA-1 (containing p15-TIA-1)
Símbolos de los genes TIA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombit fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 165 of Human TIA1
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7072
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.