missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TdT Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 13427127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13427127 500 μL 500 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13427127

Marca: Invitrogen PA532610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to staining, using an EDTA buffer for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 min. Following antigen retrieval, incubate samples with primary antibody for 10 min at room temperature. A suggested positive control is thymus tissue.

Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) is a nuclear DNA polymerase responsible for the template-independent addition of N-nucleotides. It is expressed in normal hematopoietic cells, normal cortical thymocytes (immature, pre-B, pre-T lymphoid cells), and megakaryocytes of the bone marrow as well as acute lymphoblastic leukemia/lymphoma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TdT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica DNTT
N.º de referencia del gen P04053
Alias de gen TDT, DNA nucleotidylexotransferase, nucleosidetriphosphate:DNA deoxynucleotidylexotransferase, terminal addition enzyme, terminal deoxynucleotidyltransferase, terminal deoxyribonucleotidyltransferase, terminal transferase
Símbolos de los genes DNTT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide in the internal region of human TdT protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1791
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.