missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCR gd Mouse anti-Human, FITC, Clone: 11F2, BD

Código de producto. 15896118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15896118 100 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15896118

Marca: BD Biosciences 347903

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The Anti–TCRγ/δ-1 antibody, clone 11F2, is derived from hybridization of mouse Sp2/0 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with a Sepharose™ bead/CD3/γ/δ TCR complex. Anti–TCRγ/δ-1 is mitogenic for γ/δ-TCR–bearing T lymphocytes.

The Anti–TCRγ/δ-1 antibody reacts with a framework epitope of the γ/δ T-cell antigen receptor (TCR). The γ/δ TCR is a heterodimeric glycoprotein that is noncovalently associated with the CD3 antigen. The γand δ TCR chains are composed of constant and variable regions, each encoded by distinct gene segments. The γchain forms either disulfide-linked or non–disulfide-linked heterodimers with the δ-subunit.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCR gd
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 11F2
Concentración 50μg/mL
Conjugado FITC
Formulación Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Sepharose™ bead/CD3/γ/δ TCR complex
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store vials at 2-8°C. Conjugated forms should not be frozen and should be protected from prolonged exposure to light. Each reagent is stable for the period shown on the bottle label when stored as directed.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.