missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

αβ T-cell Receptor Mouse anti-Rat, PE, Clone: R73, BD

Código de producto. 15847918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15847918 0.2 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15847918 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 554914

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The R73 antibody reacts with the αβ T-cell Receptor (TCR) found on most peripheral T lymphocytes, intestinal intraepithelial lymphocytes, and thymocytes. It does not react with γδ TCR-bearing cells. Cross-linked R73 mAb induces T-cell differentiation and activation. In vivo treatment with mAb R73 can suppress immune function of peripheral αβ TCR-expressing T cells, and reduce the severity of experimental autoimmune, transplant rejection, and graft-versus-host responses.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno αβ T-cell Receptor
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon R73
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rat T blasts and rat erythrocytes
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.