Learn More
BD Proteína clorofila a antiestreptavidina-peridinina, PerCP, Clon: Estreptavidina
Descripción
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Estreptavidina |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | PerCP |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Estado normativo | Para uso exclusivo en investigación (RUO) |
| Tampón de almacenamiento | Solución acuosa tamponada que contiene un 0,09 % o menos de azida sódica |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar sin diluir a 4 °C. Proteger de la exposición prolongada a la luz. No la congele. |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |