Learn More
Cole-Parmer™ Cepillos plumeros antiestáticos
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Ancho de cerda (métrico):
32 mm
64 mm
102 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cepillo plumero antiestático
- 1 ¼ pulg. de ancho
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo plumero antiestático |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación del polvo |
| Cantidad | 1 unidad |
| Ancho de cerda (métrico) | 102 mm |