missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stat1 (pY701) Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: 4a, BD

Código de producto. 15869938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15869938 50 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15869938

Marca: BD Biosciences 560113

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Stat ( Signal transducer and activators of interferon- Stimulated Gene Factor 3 ) complex, which is the primary transcription activator induced by the binding of the interferon to a specific cell-surface receptor. Stat1 has two alternatively spliced isoforms, 91-kDa Stat1α and 84-kDa Stat1β; Stat1α has 38 additional C-terminal amino acids. In response to the binding of IFNα, IFNγ, EGF, PDGF, or CSF-1 to their respective receptors, the Stat1 subunits become tyrosine-phosphorylated at Y701, and the complex is translocated to the nucleus. This results in the formation of an active complex that includes the DNA-binding p48 subunit. This complex is responsible for modulating the transcription of the interferon-stimulated genes (ISGs).

The 4a monoclonal antibody recognizes the phosphorylated Y701 in Stat1 α.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Stat1 (pY701)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 4a
Conjugado PerCP-Cyanine5.5
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Phosphorylated Human Stat1 Peptide
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.