Learn More
Notrax Revestimiento de mesa ESD de 3 capas Anti-Stat POP™, gris
Código de producto. 17732298
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
61 cm
76 cm
91 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17732298 91 cm cada uno
17792288 61 cm cada uno
17712298 76 cm cada uno
3 options
Código de producto. 17732298
Marca: Notrax 829C3650GY
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Alfombra longitudinal de caucho de vinilo estática-disipadora con construcción de tres capas y un centro conductor para una disipación de carga extremadamente estable. Protege los componentes sensibles a salvo de los impactos estáticos perjudiciales.
  • Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
  • Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
  • Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
  • Para su uso en zonas de trabajo ESD para proteger componentes sensibles a la electrostática
  • Superficie de trabajo de vinilo estático-disipador que da carga estática de elementos conductores colocados en ella
  • Protege la mesa y mantiene los componentes sensibles a salvo de los impactos estáticos perjudiciales
  • Superficie superior lisa resistente a la abrasión y fácil de limpiar con los instrumentos recomendados
  • Limpiador de alfombrilla 057
  • Cable de conexión a tierra opcional
  • Espuma de vinilo microcelular tratada con propiedades disipativas estáticas
  • Cumple con la norma EOS/ESD-S4, resistencia medida Rg 107 Ω y Rp 108 Ω
  • Carga electrostática (prueba caminando), cumple con las normas ISO6356 y EN1815
Especificaciones
Color Gris
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 1524 cm
Material Vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm