Learn More
Notrax Revestimiento de mesa ESD de 3 capas Anti-Stat POP™, azul
Click to view available options
Anchura (métrico):
61 cm
76 cm
91 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
- Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
- Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
- Para su uso en zonas de trabajo ESD para proteger componentes sensibles a la electrostática
- Superficie de trabajo de vinilo estático-disipador que da carga estática de elementos conductores colocados en ella
- Protege la mesa y mantiene los componentes sensibles a salvo de los impactos estáticos perjudiciales
- Superficie superior lisa resistente a la abrasión y fácil de limpiar con los instrumentos recomendados
- Limpiador de alfombrilla 057
- Cable de conexión a tierra opcional
- Espuma de vinilo microcelular tratada con propiedades disipativas estáticas
- Cumple con la norma EOS/ESD-S4, resistencia medida Rg 107 Ω y Rp 108 Ω
- Carga electrostática (prueba caminando), cumple con las normas ISO6356 y EN1815
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Longitud (imperial) | 50 ft |
| Longitud (métrico) | 1524 cm |
| Material | Vinilo microcelular |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 76 cm |