missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SSTR2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11538761
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11538761 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11538761 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA3109

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA3-109 detects Somatostatin Receptor 2A in human and rat samples. PA3-109 has been used successfully in Western blot, immunocytochemistry, and immunohistochemistry procedures. In Western blot analysis of SSTR2A transfected HEK-293 cells this antibody detects a ~62-72 kDa protein representing SSTR2A. The PA3-109 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues E(355) T Q R T L L N G D L Q T S I(369) of human SSTR2A.

SSTR2 (somatostatin receptor 2) is a member of the superfamily of receptors having seven transmembrane segments and is expressed in highest levels in the cerebrum and kidney. Somatostatin acts at many sites to inhibit the release of many hormones and other secretory proteins. The receptor is coupled via pertussis toxin sensitive G proteins to inhibit adenylyl cyclase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SSTR2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación Whole serum with 0.05% sodium azide
génica SSTR2
N.º de referencia del gen P30680, P30874
Alias de gen Smstr2; Smstr-2; somatostatin receptor; somatostatin receptor 2; somatostatin receptor 2a; somatostatin receptor subtype 2; somatostatin receptor type 2; somatotropin release-inhibiting factor receptor; SRIF-1; SS2R; SS-2-R; SS2-R; SSR2; sst2; Sstr2; SSTR-2; SSTR2A
Símbolos de los genes SSTR2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues E(355) T Q R T L L N G D L Q T S I(369) of human SSTR2A.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54305, 6752
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.