missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

snurportin 1, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16141796
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16141796 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16141796 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00010073D01P.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human SNUPN protein.

The nuclear import of the spliceosomal snRNPs U1, U2, U4 and U5, is dependent on the presence of a complex nuclear localization signal. The latter is composed of the 5'-2,2,7-terminal trimethylguanosine (m3G) cap structure of the U snRNA and the Sm core domain. The protein encoded by this gene interacts specifically with m3G-cap and functions as an snRNP-specific nuclear import receptor. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: MEELSQALASSFSVSQDLNSTAAPHPRLSQYKSKYSSLEQSERRRRLLELQKSKRLDYVNHARRLAEDDWTGMESEEENKKDDEEMDIDTVKKLPKHYANQLMLSEWLIDVPSDLGQEWIVVVCPVGKRALIVASRGSTSAYTKSGYCVNRFSSLLPGGNRRNSTAKDYTILDCIYNEVNQTYYVLDVMCWRGHPFYDCQTDFRFYWMHSKLPEEEGLGEKTKLNPFKFVGLKNFPCTPESLCDVLSMDFPFEVDGLLFYHKQTHYSPGSTPLVGWLRPYMVSDVLGVAVPAGPLTTKPDYAGHQLQQIMEHKKSQKEGMKEKLTHKASENGHYELEHLSTPKLKGSSHSPDHPGCLMEN

Especificaciones

Antígeno snurportin 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human SNUPN protein.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica SNUPN
N.º de referencia del gen NM_005701
Alias de gen KPNBL/RNUT1/Snurportin1
Símbolos de los genes SNUPN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SNUPN (NP_005692.1, 1 a.a. ∼ 360 a.a) full-length human protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10073
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.