Learn More
SMG1 homolog, phosphatidylinositol 3-kinase-related kinase (C. elegans), Mouse, Clone: 1A8, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant SMG1.
Marca: Abnova H00023049-M02.100ug
Descripción
This gene encodes a protein involved in nonsense-mediated mRNA decay (NMD) as part of the mRNA surveillance complex. The protein has kinase activity and is thought to function in NMD by phosphorylating the regulator of nonsense transcripts 1 protein. Alternative spliced transcript variants have been described, but their full-length natures have not been determined. [provided by RefSeq
Sequence: PDVMSQNARKLIQKNLATSADTPPSTVPGTGKSVACSPKKAVRDPKTGKAVQERNSYAVSVWKRVKAKLEGRDVDPNRRMSVAEQVDYVIKEATNLDNLAQLYEGWTAWVEspecificaciones
| SMG1 homolog, phosphatidylinositol 3-kinase-related kinase (C. elegans) | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_014006 | |
| SMG1 | |
| SMG1 (NP_055535, 2922 a.a. ∼ 3031 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| 100 μg | |
| Kinases | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
| 1A8 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant SMG1. | |
| SMG1 | |
| 61E3.4/ATX/KIAA0421/LIP | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Yes | |
| 23049 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Seguridad y manipulación
- SMG1 monoclonal antibody (M02), clone 1A8
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.