Learn More
Brady™ Cinta de marcado de poliéster laminado antideslizante
Código de producto. p-8000096
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11761645 Negro 1 rollo
11315990 Amarillo 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11761645 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 078147
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Anti-Skid (anti-slip) tapes help to prevent slipping and falling on wet or slippery floors. The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit. Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors. Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs
  • Mantenimiento de conserjería
  • Mantenimiento de instalaciones marcaje de suelo
  • Aplicador de líneas en el suelo
  • Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
Alternate Part Number DP-STRIPED ANTI-SKID TAPE BLK/YEL
Certificaciones/conformidad ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
Descripción Cinta antideslizante de rayas: negro/amarillo
Dimensiones (L x An) 18.29 m x 50.80 mm
Para utilizar con (aplicación) Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida
Longitud (imperial) 60 ft.
Longitud (métrico) 18 mm
Cantidad de embalaje 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor 0,162 mm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50 mm
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negro
Material Poliéster
Tipo Cinta antideslizante