Learn More
Brady™ Cinta de marcado de poliéster laminado antideslizante
Código de producto. 11315990
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
11315990 Amarillo 1 rollo
11761645 Negro 1 rollo
2 options
Código de producto. 11315990
Marca: Brady™ 078183
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Anti-Skid (anti-slip) tapes help to prevent slipping and falling on wet or slippery floors. The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit. Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors. Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs
  • Mantenimiento de conserjería
  • Mantenimiento de instalaciones marcaje de suelo
  • Aplicador de líneas en el suelo
  • Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
Alternate Part Number ANTI-SKID TAPE YEL 50MMX18M
Descripción Cinta antideslizante montada en rollo: amarilla
Dimensiones (L x An) 18 m x 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida
Longitud (imperial) 59.1 ft.
Longitud (métrico) 18 mm
Cantidad de embalaje 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor 0,162 mm
Anchura (imperial) 1.97 in.
Anchura (métrico) 50 mm
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Amarillo
Material Poliéster
Tipo Cinta antideslizante