Learn More
Brady™ Cinta antideslizante de poliéster laminado antideslizante
Descripción
- Mantenimiento de conserjería, Mantenimiento de instalaciones, Marcaje de suelo
- Las cintas antideslizantes ayudan a evitar resbalones y caídas sobre suelos húmedos o resbaladizos
- La cinta de poliéster adhesivo resistente está cubierta con miles de partículas de grano de óxido de aluminio duradero
- La cinta antideslizante se adhiere de forma permanente a los suelos limpios y secos y es resistente a la exposición tanto a la grasa como a los aceites Además, puede utilizarse tanto interior como en exterior
- La cinta antideslizante está disponible en una amplia gama de colores y tamaños para ajustarse a todo tipo de necesidades de marcaje de suelos
- Las cintas antideslizantes ayudan a evitar resbalones y caídas sobre suelos húmedos o resbaladizos
- Se tanto interior como en exterior
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | STRIPED ANTI-SKID TAPE BLK/YEL |
| Certificaciones/conformidad | ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22 |
| Dimensiones (L x An) | 18 m x 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida |
| Longitud (imperial) | 60 ft. |
| Longitud (métrico) | 18 m |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +158°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +70 °C |
| Grosor | 0,162 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?