Learn More
3M™ Anti-Scratch/Anti-Fog Safety Glasses
Descripción
- Gafas de seguridad muy ligeras, elegantes y con diseño moderno que ofrecen una excelente cobertura y campo de visión
- Lente de policarbonato sólida para mayor resistencia a impactos
- Clase óptica 1 para una claridad máxima
- Lente inclinable para un ajuste sencillo y una comodidad máxima
- Varillas suaves y flexibles para mayor comodidad del usuario
- Revestimiento antiarañazos y antivaho para mayor durabilidad y mejor visión
- Combina bien con las mascarillas desechables 3M™ Aura™ serie 9300+
- Gafas de seguridad diseñadas para ofrecer comodidad al usuario
- Lente de policarbonato sólida para mayor resistencia a impactos
- Ligeras (26 g) para la máxima comodidad durante todo el día
- Visera de protección integrada para una mayor protección
- Acolchado interior blando de la varilla para ofrecer mayor comodidad y estabilidad cuando se utilizan
- Longitudes de varillas ajustables en tres posiciones para una comodidad y un ajuste óptimos
- Lente inclinable para un ajuste sencillo y una comodidad máxima
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Homologación CE, EN 166:2001 |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Color de marco | Gris oscuro |
| Lens Material | Policarbonato |