Learn More
anti-S1P3/EDG-3, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-24762SS
Encompass
Código de producto. 15735666
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
S1P3/EDG-3 Polyclonal specifically detects S1P3/EDG-3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
S1P3/EDG-3
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
EDG-3, EDG3FLJ37523, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 3, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 3, FLJ93220, G protein-coupled receptor, endothelial differentiation gene-3, LPB3, MGC71696, S1P receptor 3, S1P receptor Edg-3, S1P receptor EDG3, S1P3, sphingosine 1-phosphate receptor 3, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-3, sphingosine-1-phosphate receptor 3
Rabbit
Protein G purified
RUO
1903
Human, Mouse
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
1.0 mg/mL
Western Blot 1.0-2.0 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml
Q99500
S1PR3
A portion of amino acids 300-350 of human Sphingolipid Receptor Edg3/S1P3 was used as the immunogen.
0.025 mg
Primary
The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human and 95% homologous in mouse.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
For Research Use Only