missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 3 (A01), Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16084685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16084685 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16084685

Marca: Abnova H00006197A01.50uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant RPS6KA3.

This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 nonidentical kinase catalytic domains and phosphorylates various substrates, including members of the mitogen-activated kinase (MAPK) signalling pathway. The activity of this protein has been implicated in controlling cell growth and differentiation. Mutations in this gene have been associated with Coffin-Lowry syndrome (CLS). [provided by RefSeq

Sequence: PLAQLADPWQKMAVESPSDSAENGQQIMDEPMGEEEINPQTEEVSIKEIAITHHVKEGHEKADPSQFELLKVLGQGSFGKVFLVKKISGSDARQ

Especificaciones

Antígeno ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant RPS6KA3.
Formulación 50% glycerol
génica RPS6KA3
N.º de referencia del gen NM_004586
Alias de gen CLS/HU-3/ISPK-1/MAPKAPK1B/MRX19/RSK/RSK2/S6K-alpha3/p90-RSK2/pp90RSK2
Símbolos de los genes RPS6KA3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RPS6KA3 (NP_004577, 2 a.a. ∼ 95 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Kinases
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6197
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Serum
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.