Learn More
anti-RHEB, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Descripción
Includes
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-RHEB (300μL), Antibody pair for WB: mouse polyclonal anti-RHEB (50μL)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RHEB |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Descripción | This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot. |
| génica | RHEB |
| Alias de gen | MGC111559/RHEB2 |
| Símbolos de los genes | RHEB |
| Especie del huésped | Mouse, Rabbit |
| Cantidad | 1 Set |
| Mostrar más |
For Research Use Only