Learn More
Anti-Rat CD45 (OX1), Proteintech
Código de producto. p-200106398 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
30233781 500 μg 500 microgramos
30236030 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 30233781
Marca: Proteintech 652281IG500UG
Mouse Monoclonal Antibody
The CD45 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of rat CD45. This antibody recognizes rat antigen. The CD45 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Antígeno CD45
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OX1
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24699
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ