Learn More
RAS guanyl releasing protein 4, Mouse, Clone: 6D3, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant RASGRP4.
Marca:  Abnova H00115727-M02.100ug
Código de producto. 16121497
  • 349.00€ / 100 microgramos
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the Ras guanyl nucleotide-releasing protein (RasGRP) family of Ras guanine nucleotide exchange factors. It contains a Ras exchange motif, a diacylglycerol-binding domain, and two calcium-binding EF hands. This protein was shown to activate H-Ras in a cation-dependent manner in vitro. Expression of this protein in myeloid cell lines was found to be correlated with elevated level of activated RAS protein, and the RAS activation can be greatly enhanced by phorbol ester treatment, which suggested a role of this protein in diacylglycerol regulated cell signaling pathways. Studies of a mast cell leukemia cell line expressing substantial amounts of abnormal transcripts of this gene indicated that this gene may play an important role in the final stages of mast cell development. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq
Sequence: CGLCCHKHCRDQVKVECKKRPGAKGDAGPPGAPVPSTPAPHASCGSEENHSYTLSLEPETGCQLRHAWTQTESPHPSWETDTVPCPVMDPPSTASSKLDS
Spezifikation
Spezifikation
RAS guanyl releasing protein 4
Monoclonal
Unconjugated
PBS with no preservative; pH 7.4
NM_170603
Mouse
Affinity Purified
RUO
Yes
115727
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG2a κ
ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
6D3
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant RASGRP4.
RASGRP4
RASGRP4
RASGRP4 (NP_733748, 574 a.a. ∼ 673 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Signal Transduction
Primary
Human
Antibody
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt