missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAC2, Mouse, Clone: M1, Abnova™

Código de producto. 16110012
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16110012 200 μL 200 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16110012

Marca: Abnova H00005880M04A.200uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant RAC2.

The protein encoded by this gene is a GTPase which belongs to the RAS superfamily of small GTP-binding proteins. Members of this superfamily appear to regulate a diverse array of cellular events, including the control of cell growth, cytoskeletal reorganization, and the activation of protein kinases. [provided by RefSeq

Sequence: MQAIKCVVVGDGAVGKTCLLISYTTNAFPGEYIPTVFDNYSANVMVDSKPVNLGLWDTAGQEDYDRLRPLSYPQTDVFLICFSLVSPASYENVRAKWFPEVRHHCPSTPIILVGTKLDLRDDKDTIEKLKEKKLAPITYPQGLALAKEIDSVKYLECSALTQRGLKTVFDEAIRAVLCPQPTRQQKRACSLL

Especificaciones

Antígeno RAC2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon M1
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant RAC2.
Formulación ascites with no preservative
génica RAC2
N.º de referencia del gen BC001485
Alias de gen EN-7/Gx/HSPC022
Símbolos de los genes RAC2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RAC2 (AAH01485.1, 1 a.a. ∼ 192 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5880
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Ascites
Isotype IgM κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.