missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Progesterone Receptor, Polyclonal, Invitrogen™

Código de producto. 11586393
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
11586393 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11586393

Marca: Invitrogen PA138491

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Human PgR exists in two forms: 116kDa (B-form) and 81kDa (A-form). Null mutation in PgR gene leads to pleiotrophic reproductive abnormalities. Expression of PgR has been suggested to predict better clinical response to endocrine therapy than ER alone. PgR is phosphorylated on multiple serine residues (at least seven sites) through distinct groups of sites coordinately regulated by hormone and different kinases.

Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to staining, using a 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 min. Following antigen retrieval, incubate samples with primary antibody for 10 min at room temperature. A suggested positive control is breast carcinoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Progesterone Receptor
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Assay Dependent
génica PGR
N.º de referencia del gen P06401
Alias de gen PgR
Símbolos de los genes PGR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the C-terminus of human PgR
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5241
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.