missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRKR interacting protein 1 (IL11 inducible), Mouse, Clone: 4D11-3F11, Abnova™

Código de producto. 16144383
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16144383 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16144383 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00079706M05.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant PRKRIP1.

Sequence: MASPAASSVRPPRPKKEPQTLVIPKNAAEEQKLKLERLMKNPDKAVPIPEKMSEWAPRPPPEFVRDVMGSSAGAGSGEFHVYRHLRRREYQRQDYMDAMAEKQKLYAEFQKRLEKNKIAAEEQTAKRRKKRQKLKEKKLLAKKMKLEQKKQEGPGQPKEQGSSSSAEASGTEEEEEVPSFTMGR

Especificaciones

Antígeno PRKR interacting protein 1 (IL11 inducible)
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4D11-3F11
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant PRKRIP1.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica PRKRIP1
N.º de referencia del gen BC014298
Alias de gen C114/FLJ13902/FLJ40957
Símbolos de los genes PRKRIP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PRKRIP1 (AAH14298, 1 a.a. ∼ 184 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79706
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.