missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PKC eta Polyclonal Antibody

Código de producto. 10667450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
10667450 400 μL 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10667450

Marca: Invitrogen™ PA513746

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PKC eta Polyclonal Antibody for Western Blot

Protein kinase C (PKC) is a family of serine- and threonine-specific protein kinases that can be activated by calcium and second messenger diacylglycerol. PKC family members phosphorylate a wide variety of protein targets and are known to be involved in diverse cellular signaling pathways. PKC family members also serve as major receptors for phorbol esters, a class of tumor promoters. Each member of the PKC family has a specific expression profile and is believed to play a distinct role in cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PKC eta
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica PRKCH
N.º de referencia del gen P24723
Alias de gen LOW QUALITY PROTEIN: protein kinase C eta type; MGC26269; MGC5363; nPKC-eta; PKC; Pkch; PKCL; PKC-L; PRKCH; PRKCL; protein kinase C eta; protein kinase C eta type; protein kinase C eta type pseudogene; protein kinase C theta; protein kinase C, eta; protein kinase C-eta; Unknown (protein for MGC:140784)
Símbolos de los genes PRKCH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 210-239 amino acids from the N-terminal region of human PKC eta.
Método de purificación Ammonium Sulfate Precipitation, Size-exclusion - Dialysis
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5583
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.