missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKCε Mouse, Unlabeled, Clone: 21, BD

Código de producto. 15845249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
15845249 50 μg 1 set
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15845249

Marca: BD Biosciences 610085

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The Protein Kinase C (PKC) family of homologous serine/threonine protein kinases is involved in a number of processes such as growth, differentiation, and cytokine secretion. At least eleven isozymes have been described. These proteins are products of multiple genes and alternative splicing. PKC consists of a single polypeptide chain containing four conserved regions (C) and five variable regions (V). The N-terminal half containing C1, C2, V1, and V2 constitutes the regulatory domain and interacts with PKC activators Ca2), phospholipid, diacylglycerol, or phorbol ester. However, the novel PKC (nPKC) subfamily members (δ, η, η, and θ isoforms) and the atypical PKC (aPKC)
subfamily members (ζ , ι , and λ isoforms) are Ca(2+) independent and lack the C2 domain. The PKC pathway represents a major signal transduction system that is activated following ligand-stimulation of transmembrane receptors by hormones, neurotransmitters and growth factors. Expression of the 90kDa PKCα is induced by interferon-α. Generally, PKCα is expressed at very low levels in normal murine tissues, except brain. Overexpression of PKCα leads to increased growth rates and higher cell densities in monolayer cultures. A high level of expression is seen in several hematopoietic cell lines and tumors. This suggests a possible role for PKCα in tumorigenesis.

Host Species: Mouse
Clone: 21
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Rat
Immunogen: Human PKCε aa. 1-175
Formula Weight [Chemical]: 90kDa

Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PKCε
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 21
Concentración 250μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human PKCε aa. 1-175
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store undiluted at -20°C.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.