missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PIK3CA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11386583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11386583 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11386583

Marca: Invitrogen™ PA518610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse and rat based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 128,000. Preliminary analysis showed no signal in Western Blot.

Phosphatidylinositol 3-kinase is composed of an 85 kDa regulatory subunit and a 110 kDa catalytic subunit. The protein encoded by this gene represents the catalytic subunit, which uses ATP to phosphorylate PtdIns, PtdIns4P and PtdIns(4,5)P2. This gene has been found to be oncogenic and has been implicated in cervical cancers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PIK3CA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PIK3CA
N.º de referencia del gen P42336
Alias de gen 2.7.1.153; 6330412C24Rik; caPI3K; CLOVE; CWS5; EC:2.7.11.1; GRB1; MCAP; MCM; MCMTC; MGC142161; MGC142163; p110; p110alpha; p110-alpha; phophatidylinositol 3-kinase; phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, 110-KD, alpha; phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, alpha polypeptide; phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit alpha; Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha isoform; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit alpha; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha isoform; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit, alpha isoform; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit alpha; phosphoinositide-3-kinase catalytic alpha polypeptide; phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha polypeptide; PI3K; PI3K alpha; PI3Kalpha; PI3K-alpha; pi3kca; PI3-kinase p110 subunit alpha; PI3-kinase subunit alpha; Pik3ca; PIK3R1; pk3ca; ptdIns-3-kinase p110; ptdIns-3-kinase subunit alpha; ptdIns-3-kinase subunit p110-alpha; Serine/threonine protein kinase PIK3CA
Símbolos de los genes PIK3CA
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (HQWLKDKNKGEIYD) corresponding to the internal amino acids of PIK3CA (aa 878-892).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5290
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.