missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

peptidoglycan recognition protein 1, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16183152
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16183152 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16183152 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00008993B01.50uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human PGLYRP1 protein.

Sequence: MSRRSMLLAWALPSLLRLGAAQETEDPACCSPIVPRNEWKALASECAQHLSLPLRYVVVSHTAGSSCNTPASCQQQARNVQHYHMKTLGWCDVGYNFLIGEDGLVYEGRGWNFTGAHSGHLWNPMSIGISFMGNYMDRVPTPQAIRAAQGLLACGVAQGALRSNYVLKGHRDVQRTLSPGNQLYHLIQNWPHYRSP

Especificaciones

Antígeno peptidoglycan recognition protein 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human PGLYRP1 protein.
Formulación No additive
génica PGLYRP1
N.º de referencia del gen NM_005091
Alias de gen MGC126894/MGC126896/PGLYRP/PGRP/PGRP-S/PGRPS/TAG7/TNFSF3L
Símbolos de los genes PGLYRP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PGLYRP1 (NP_005082, 1 a.a. ∼ 196 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8993
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Serum
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.