Learn More
Invitrogen™ Perilipin A/B Polyclonal Antibody

Descripción
PA1-1052 detects perilipin A and B from rat and 3T3-L1 cell extract. PA1-1052 has been successfully used in Western blot procedures. By Western blot, this antibody detects ~62 and 46 kDa proteins representing perilipin A and B, respectively from 3T3-L1 cell extract The PA1-1052 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues M(1) S M N K G P T L L D G D L P E Q(17) C of rat Perilipin A and B. This sequence is 82% conserved in humans. The PA1-1052 immunizing peptide (Cat. # PEP-170) is available for use in neutralization and control experiments.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Perilipin A/B |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.05% sodium azide |
| génica | Plin2 |
| N.º de referencia del gen | P43883, P43884, Q8CGN5 |
| Alias de gen | 6030432J05Rik; AA407157; ADFP; Adipophilin; adipose differentiation related protein; adipose differentiation-related protein; ADPH; ADRP; FPLD4; lipid droplet-associated protein; PERI; PERIA; perilipin 1; perilipin 2; perilipin A; perilipin B; perilipin-1; Perilipin-2; PLIN; PLIN1; Plin2 |
| Símbolos de los genes | Plin1, Plin2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privatlivspolitik.