Learn More
Rat anti-Human Perforin, Clone: δG9; PE, BD
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: deltaG9
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Purified Granules from the Human Lymphoma Cell Line YT
Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Perforin |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | deltaG9 |
| Conjugado | PE-CF594 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Purified Granules from the Human Lymphoma Cell Line YT |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 50 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |