missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Parkinson disease (autosomal recessive, juvenile) 2, parkin, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16181048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16181048 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16181048

Marca: Abnova H00005071D01P.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human PARK2 protein.

The precise function of this gene is unknown; however, the encoded protein is a component of a multiprotein E3 ubiquitin ligase complex that mediates the targeting of substrate proteins for proteasomal degradation. Mutations in this gene are known to cause Parkinson disease and autosomal recessive juvenile Parkinson disease. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants encoding distinct isoforms. Additional splice variants of this gene have been described but currently lack transcript support. [provided by RefSeq

Sequence: MIVFVRFNSSHGFPVEVDSDTSIFQLKEVVAKRQGVPADQLRVIFAGKELRNDWTVQNCDLDQQSIVHIVQRPWRKGQEMNATGGDDPRNAAGGCEREPQSLTRVDLSSSVLPGDSVGLAVILHTDSRKDSPPAGSPAGRSIYNSFYVYCKGPCQRVQPGKLRVQCSTCRQATLTLTQGPSCWDDVLIPNRMSGECQSPHCPGTSAEFFFKCGAHPTSDKETSVALHLIATNSRNITCITCTDVRSPVLVFQCNSRHVICLDCFHLYCVTRLNDRQFVHDPQLGYSLPCVGTGDTVVLRGALGGFRRGVAGCPNSLIKELHHFRILGEEQYNRYQQYGAEECVLQMGGVLCPRPGCGAGLLPEPDQRKVTCEGGNGLGCGYGQRRTK

Especificaciones

Antígeno Parkinson disease (autosomal recessive, juvenile) 2, parkin
Aplicaciones In situ PLA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human PARK2 protein.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica PARK2
N.º de referencia del gen BC022014.2
Alias de gen AR-JP/LPRS2/PDJ/PRKN
Símbolos de los genes PARK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PARK2 (AAH22014.1, 1 a.a. ∼ 387 a.a) full-length human protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Ubiquitin/Proteasome
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5071
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.