missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-PANK4, Human, Matched Antibody Pair, Abnova™

Código de producto. 16075109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
16075109 1 Set 1 set
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16075109

Marca: Abnova H00055229AP41.1Set

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Capture antibody: mouse monoclonal anti-PANK4, IgG2a Kappa (100μg) , Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-PANK4, IgG2a Kappa (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

To detect and quantify protein level of human

Especificaciones

Antígeno PANK4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Biotin
Descripción This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human PANK4.
génica PANK4
Alias de gen DKFZp547M242/FLJ10782
Símbolos de los genes PANK4
Especie del huésped Mouse
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55229
Incluye Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-PANK4, IgG2a Kappa (100 ug) 2. Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-PANK4, IgG2a Kappa (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.