missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Panendothelial Cell Antigen Rat anti-Mouse, Unlabeled, Clone: MECA-32, BD

Código de producto. 15817428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15817428 0.5 mg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15817428

Marca: BD Biosciences 553849

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The MECA-32 antibody reacts with a dimer of 50-55kDa subunits expressed on most or all endothelial cells in the embryonic and adult mouse, with the exception of cardiac and skeletal muscle and the brain. Normally in skeletal and cardiac muscle, MECA-32 an

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Panendothelial Cell Antigen
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MECA-32
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse lymph node stromal cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.