missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OMP Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 11594883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11594883 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11594883

Marca: Invitrogen OSR00001W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

In IHC applications, Zamboni's or 4% PFA fixatives are recommended. Reconstitute in 100 μL of sterile water.

Olfactory marker protein (OMP) is an abundant, 19-kDa, cytosolic protein that is almost exclusively expressed in mature, functioning, olfactory neurons but not in the neural precursor basal cells. The OMP gene structure and protein sequence are highly conserved between mouse, rat and human. Its tissue-specific expression in the receptor cells together with the results of the mouse knockout studies show that OMP represents a novel modulatory component of the odor detection/signal transduction cascade. May act as a modulator of the olfactory signal-transduction cascade. Interacts with BEX1 and BEX2. Uniquely associated with mature olfactory receptor neurons. Belongs to the olfactory marker protein family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OMP
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica Omp
N.º de referencia del gen Q64288, P08523
Alias de gen Olfactory neuronal-specific protein
Símbolos de los genes OMP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide from rat Olfactory Marker Protein
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18378, 24612
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.