missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NR4A2, Mouse, Clone: 2C12, Abnova™

Código de producto. 16024485
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16024485 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16024485

Marca: Abnova H00004929M21.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant NR4A2.

This gene encodes a member of the steroid-thyroid hormone-retinoid receptor superfamily. The encoded protein may act as a transcription factor. Mutations in this gene have been associated with disorders related to dopaminergic dysfunction, including Parkinson disease, schizophernia, and manic depression. Misregulation of this gene may be associated with rheumatoid arthritis. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq

Sequence: GSLHNFHQNYVATTHMIEQRKTPVSRLSLFSFKQSPPGTPVSSCQMRFDGPLHVPMNPEPAGSHHVVDGQTFAVPNPIRKPASMGFPGLQIGHASQLLDTQVPS*

Especificaciones

Antígeno NR4A2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2C12
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant NR4A2.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica NR4A2
N.º de referencia del gen NM_006186
Alias de gen HZF-3/NOT/NURR1/RNR1/TINUR
Símbolos de los genes NR4A2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NR4A2 (NP_006177, 147 a.a. ∼ 250 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4929
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.