missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOS3, Mouse, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16160788
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16160788 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16160788

Marca: Abnova H00004846B01P.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human NOS3 protein.

Nitric oxide is a reactive free radical which acts as a biologic mediator in several processes, including neurotransmission and antimicrobial and antitumoral activities. Nitric oxide is synthesized from L-arginine by nitric oxide synthases. Variations in this gene are associated with susceptibility to coronary spasm. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq

Sequence: MGNLKSVAQEPGPPCGLGLGLGLGLCGKQGPATPAPEPSRAPASLLPPAPEHSPPSSPLTQPPEGPKFPRVKNWEVGSITYDTLSAQAQQDGPCTPRRCLGSLVFPRKLQGRPSPGPPAPEQLLSQARDFINQYYSSIKRSGSQAHEQRLQEVEAEVAATGTYQLRESELVFGAKQAWRNAPRCVGRIQWGKLQVFDARDCRSAQEMFTYICNHIKYATNRGNLRSAITVFPQRCPGRGDFRIWNSQLVRYAGYRQQDGSVRGDPANVEITELCIQHGWTPGNGRFDVLPLLLQAPDEPPELFLLPPELVLEVPLEHPTLEWFAALGLRWYALPAVSNMLLEIGGLEFPAAPFSGWYMSTEIGTRNLCDPHRYNILEDVAVCMDLDTRTTSSLWKDKAAVEINVAVLHSYQLAKVTIVDHHAATASFMKHLENEQKARGGCPADWAWIVPPISGSLTPVFHQEMVNYFLSPAFRYQPDPWKGSAAKGTGITRKKTFKEVANAVKISASLMGTVMAKRVKATILYGSETGRAQSYAQQLGRLFRKAFDPRVLCMDEYDVVSLEHETLVLVVTSTFGNGDPPENGESFAAALMEMSGPYNSSPRPEQHKSYKIRFNSISCSDPLVSSWRRKRKESSNTDSAGALGTLRFCVFGLGSRAYPHFCAFARAVDTRLEELGGERLLQLGQGDELCGQEEAFRGWAQAAFQAACETFCVGEDAKAAARDIFSPKRSWKRQRYRLSAQAEGLQLLPGLIHVHRRKMFQATIRSVENLQSSKSTRATILVRLDTGGQEGLQYQPGDHIGVCPPNRPGLVEALLSRVEDPPAPTEPVAVEQLEKGSPGGPPPGWVRDPRLPPCTLRQALTFFLDITSPPSPQLLRLLSTLAEEPREQQELEALSQDPRRYEEWKWFRCPTLLEVLEQFPSVALPAPLLLTQLPLLQPRYYSVSSAPSTHPGEIHLTVAVLAYRTQDGLGPLHYGVCSTWLSQLKPGDPVPCFIRGAPSFRLPPDPSLPCILVGPGTGIAPFRGFWQERLHDIESKGLQPTPMTLVFGCRCSQLDHLYRDEVQNAQQRGVFGRVLTAFSREPDNPKTYVQDILRTELAAEVHRVLCLERGHMFVCGDVTMATNVLQTVQRILATEGDMELDEAGDVIGVLRDQQRYHEDIFGLTLRTQEVTSRIRTQSFSLQERQLRGAVPWAFDPPGSDTNSP

Especificaciones

Antígeno NOS3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human NOS3 protein.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica NOS3
N.º de referencia del gen BC069465.1
Alias de gen ECNOS/eNOS
Símbolos de los genes NOS3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NOS3 (AAH69465.1, 1 a.a. ∼ 1203 a.a) full-length human protein.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4846
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.