Learn More
Nop5/Nop6 Mouse anti-Yeast, Clone: 37C12, Invitrogen™
Descripción
Nop5p, or Nop58p, is localized in the nucleolus and required for pre-18S rRNA processing in Saccharomyces cerevisiae.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Nop5/Nop6 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 37C12 |
| Conjugado | Unconjugated |
| génica | NOP58 |
| Alias de gen | NOP58, NOP6, YOR310C, NOP58, Nucleolar protein 58, Nucleolar protein 5, Nucleolar protein 6 |
| Símbolos de los genes | NOP58, NOP6 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Yeast nuclear preparation. |
| Mostrar más |