missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-NGFR, Clone: 3A12, Abnova™

Código de producto. 16036746
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16036746 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16036746 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB5213M01.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno NGFR
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3A12
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant NGFR.
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen BC050309.1
Alias de gen CD271/Gp80-LNGFR/TNFRSF16/p75(NTR)/p75NTR
Símbolos de los genes NGFR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NGFR (AAH50309.1, 29 a.a. ∼ 250 a.a) partial recombinant protein with mouse IgG2a-Fc tag.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4804
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.