missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nestin Mouse, Unlabeled, Clone: 25/NESTIN, BD

Código de producto. p-3850342
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15895999 50 μg 1 set
10308469 150 μg cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15895999

Marca: BD Biosciences 611658

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The cytoskeleton consists primarily of core structural proteins that include microfilaments, microtubules, and intermediate filaments (IFs). IFs contain more than 50 distinct proteins that are organized into six different subtypes: Type I/II keratin proteins expressed in epithelia cells, type III vimentin/desmin, type IV neurofilament proteins, type V nuclear lamins, and type VI nestin proteins expressed primarily in embryonic cells. Nestin has a conserved core region (amino acids 7 to 314), which contains an α helical domain that is involved in coiled-coil assembly of IFs. The C-terminal region of nestin is similar to type IV IFs, since it contains highly charged amino acids, many glutamate residues, and an 11 amino acid repeat motif. Nestin is expressed in the cerebrum during embryonic development, in the cerebellum during early postnatal development, and in dermatomal cells and myoblasts during myogenesis. In vitro, nestin forms homodimers and homotetramers, but not IFs, and can co-assemble with type III vimentin and type IV internexin proteins. Thus, nestin is a core IF protein that is essential for proper cytoskeletal formation during neurogenesis and myogenesis. Nestin molecular weight can vary anywhere from 200 to 260kDa depending on where it is being expressed.

Host Species: Mouse
Clone: 25
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity [for Features Main]: Rat
Immunogen: Rat Nestin aa. 402-604

Immunofluorescence, Western Blotting

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nestin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 25/NESTIN
Concentración 250μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rat Nestin aa. 402-604 Recombinant Protein
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store undiluted at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.