missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Naked1 Rabbit anti-Human, Clone: G.13.2, Invitrogen™

Código de producto. 11514951
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11514951 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11514951

Marca: Invitrogen MA514980

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

It is not recommended to aliquot this antibody.

In the mouse, Nkd is a Dishevelled (see DVL1; MIM 601365)-binding protein that functions as a negative regulator of the Wnt (see WNT1; MIM 164820)-beta-catenin-Tcf signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Naked1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon G.13.2
Conjugado Unconjugated
génica NKD1
N.º de referencia del gen Q969G9
Alias de gen Dvl-binding protein; hNkd; hNkd1; naked cuticle-1; naked-1; protein naked cuticle homolog 1
Símbolos de los genes NKD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Leu53 of human Naked1
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85407
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.