missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myeloperoxidase Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: 1B10, BD

Código de producto. 15888598
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15888598 0.1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15888598 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 556035

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reacts with myeloperoxidase (MPO), a hemoprotein of 140kDa, composed of two heavy subunits of 52kDa and two light chains of 15kDa. MPO is stored in primary azurophilic granules of neutrophils and plays a major role in the bactericidal activity of neutrophils during phagocytosis. It catalyzes the generation of hypochlorous acid, a powerful oxidant. 1B10 antibody detects MPO in neutrophils, monocytes and HL-60 cells. This reagent is suitable for immunohistochemical staining of acetone-fixed, frozen tissue section and/or formalin-fixed,
paraffin-embedded tissue sections with TUF pretreatment.

Host Species: Mouse
Clone: 1B10
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human

Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Intracellular Staining

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myeloperoxidase
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1B10
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción MPO
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.