missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MPZ, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length recombinant MPZ.
Marca: Abnova H00004359-A01.50uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This gene encodes a major structural protein of peripheral myelin. Mutations in this gene result in the autosomal dominant form of Charcot-Marie-Tooth disease type 1 as other polyneuropathies. [provided by RefSeq
Sequence: MLRAPAPAPAMAPGAPSSSPSPILAVLLFSSLVLSPAQAIVVYTDREAHGAVGSRVTLHCSFWSSEWVSDDISFTWRYQPEGGRDAISIFHYAKGQPYIDEVGTFKERIQWVGDPRWKDGSIVIHNLDYSDNGTFTCDVKNPPDIVGKTSQVTLYVFEKVPTRYGVVLGAVIGGVLGVVLLLLLLFYVVRYCWLRRQAALQRRLSAMEKGKLHKPGKDASKRGRQTPVLYAMLDHSRSTKAVSEKKAKGLGESRKDKKEspecificaciones
| MPZ | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a full-length recombinant MPZ. | |
| MPZ | |
| CHM/CMT1/CMT1B/CMT2I/CMT2J/CMT4E/CMTDI3/DSS/HMSNIB/MPP/P0 | |
| Mouse | |
| 50 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| 50% glycerol | |
| BC006491 | |
| MPZ | |
| MPZ (AAH06491.1, 1 a.a. ∼ 258 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. | |
| RUO | |
| 4359 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido